4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 79.9 EUR
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Molecular Weight: 209.0019 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672988
CAS-Nummer: 289039-49-2