3,4-Difluorphenetol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2-Difluor-4-ethoxybenzol, (3,4-Difluorphenyl)ethylether
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 68.3 EUR
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorphenetol 98%
3,4-Difluorphenetol
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673005
CAS-Nummer: 163848-46-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable