4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
PC8191-10G
PC8191-25G
PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA
116
EUR
APOSPC8191-10G
APOSPC8191-25G
APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
4,5-Dimethoxy-2-fluorbenzonitril
Formel:
C₉H₈FNO₂ Molecular Weight: 181,1637 g/mol Schmelzpunkt: 143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143236 CAS-Nummer: 119396-88-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |