5-Fluor-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluor-2-anisidin, 2-Amino-4-fluoranisol, 5-Fluor-2-methoxyanilin
PC8205-5G
PC8205-1G
PC8205-25G
APOSPC8205-5GEA
23.2
EUR
APOSPC8205-5G
APOSPC8205-1G
APOSPC8205-25G
5-Fluor-o-anisidin 98%
5-Fluor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈FNO Molecular Weight: 141,15 g/mol Siedepunkt: 90 °C/0,76mmHg Schmelzpunkt: 3 °C Dichte: 1,1981 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 108,9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077537 CAS-Nummer: 1978-39-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |