2-Fluor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8207-25G
PC8207-5G
PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA
97.3
EUR
APOSPC8207-25G
APOSPC8207-5G
APOSPC8207-100G
2-Fluor-4-methoxybenzoesäure
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₃ Schmelzpunkt: 193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00509373 CAS-Nummer: 394-42-3 |