4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8209-25G PC8209-5G PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8209-25G APOSPC8209-5G APOSPC8209-100G
4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673010
CAS-Nummer: 395-82-4