2-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-5-methoxybenzoesäurenitril
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluor-5-methoxybenzonitril 98%
2-Fluor-5-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151.14 g/mol
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142921
CAS-Nummer: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III