5-Fluor-2-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluor-2-hydroxyanisol, 1-Fluor-3-hydroxy-4-methoxybenzol
PC8212-100G
PC8212-25G
PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA
295
EUR
APOSPC8212-100G
APOSPC8212-25G
APOSPC8212-5G
5-Fluor-2-methoxyphenol 98%
5-Fluor-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Molecular Weight: 142.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143459 CAS-Nummer: 72955-97-6 UN: 3265 ADR: 8 III |