4-Chlor-3-fluorbenzotrifluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 43.5 EUR
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chlor-3-fluorbenzotrifluorid 99%
4-Chlor-3-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
Molecular Weight: 198,55 g/mol
Siedepunkt: 135 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060646
CAS-Nummer: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR