3-Fluor-p-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluor-3-hydroxy-6-methylbenzol, 2-Fluor-4-hydroxytoluol, 3-Fluor-4-methylphenol
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluor-p-kresol
3-Fluor-p-kresol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143164
CAS-Nummer: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8 III