4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 27.7 EUR
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209,6 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C/12mmHg
Dichte: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190124
CAS-Nummer: 62039-92-3