2-Brom-4-fluorbenzoesäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8234-100G
PC8234-25G
PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA
59.6
EUR
APOSPC8234-100G
APOSPC8234-25G
APOSPC8234-500G
2-Brom-4-fluorbenzoesäure 98+%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Molecular Weight: 219,01 g/mol Schmelzpunkt: 173…174 °C Dichte: 0,936 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055370 CAS-Nummer: 1006-41-3 |