4-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 37.7 EUR
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Molecular Weight: 221 g/mol
Schmelzpunkt: 76…81 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094459
CAS-Nummer: 537013-51-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III