4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: Apollo Scientific
PC8240-1G PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8240-1G APOSPC8240-5G
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Molecular Weight: 226.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03138381
CAS-Nummer: 2689-39-6