5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 1850 EUR
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 205…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203137
CAS-Nummer: 243977-22-2