4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-((Trifluoromethyl)thio)phenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide, {4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenyl}acetic acid, 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenylacetic acid
PC8253-25G PC8253-5G PC8253-1G
APOSPC8253-25GEA 306 EUR
APOSPC8253-25G APOSPC8253-5G APOSPC8253-1G
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂S
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236351
CAS-Nummer: 243977-23-3