2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,3,5-trifluoropyridine
PC8305-1G PC8305-250MG
APOSPC8305-1GEA 797 EUR
APOSPC8305-1G APOSPC8305-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Molecular Weight: 148,09 g/mol
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862081
CAS-Nummer: 105252-95-7