2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8313-10G PC8313-1G PC8313-5G
APOSPC8313-10GEA 200 EUR
APOSPC8313-10G APOSPC8313-1G APOSPC8313-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094495
CAS-Nummer: 125369-56-4
UN: 3265
ADR: 8,III