2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Difluor-4-methoxybenzoesäurenitril
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 55.1 EUR
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molecular Weight: 169,13 g/mol
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094498
CAS-Nummer: 123843-66-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III