1-Brom-2,3,6-trifluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8320-25G
APOSPC8320-25GEA 142 EUR
APOSPC8320-25G
1-Brom-2,3,6-trifluorbenzol 98%
1-Brom-2,3,6-trifluorbenzol
Formel: C₆H₂BrF₃
Molecular Weight: 210,98 g/mol
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236214
CAS-Nummer: 176793-04-7