2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 79.9 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 211,57 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C/11mmHg
Dichte: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631704
CAS-Nummer: 69695-61-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR