4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 591 EUR
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol 98%
4-Benzyloxy-1-brom-2-fluorbenzol
Formel: C₁₃H₁₀BrFO
Molecular Weight: 281.13 g/mol
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801041
CAS-Nummer: 185346-79-6