1,4-Dibrom-1,1,2-trifluorbutan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8340-25G PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA 507 EUR
APOSPC8340-25G APOSPC8340-5G
1,4-Dibrom-1,1,2-trifluorbutan 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formel: C₄H₅Br₂F₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038280
CAS-Nummer: 155957-57-6