1-Brom-2-fluorcyclohexan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8345-1G PC8345-250MG PC8345-5G
APOSPC8345-1GEA 241 EUR
APOSPC8345-1G APOSPC8345-250MG APOSPC8345-5G
1-Brom-2-fluorcyclohexan 97%
1-Bromo-2-fluorocyclohexane
Formel: C₆H₁₀BrF
Molecular Weight: 181,05 g/mol
Siedepunkt: 74…78 °C/19mmHg
Flammpunkt: 56,8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320789
CAS-Nummer: 656-57-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR