1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8346-1G PC8346-25G PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA 58 EUR
APOSPC8346-1G APOSPC8346-25G APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Formel: C₄H₂Cl₂F₆
Siedepunkt: 78…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862044
CAS-Nummer: 138690-25-2