O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
PC8347-100G PC8347-25G PC8347-500G
APOSPC8347-100GEA 36.4 EUR
APOSPC8347-100G APOSPC8347-25G APOSPC8347-500G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formel: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Molecular Weight: 413,69 g/mol
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031645
CAS-Nummer: 330645-87-9