Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
PC8353-100G
PC8353-250G
PC8353-25G
APOSPC8353-100GEA
200
EUR
APOSPC8353-100G
APOSPC8353-250G
APOSPC8353-25G
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel:
C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂ Molecular Weight: 466,2 g/mol Schmelzpunkt: 139 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00077412 CAS-Nummer: 132705-51-2 |