2-Fluor-D-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(2-F)-OH
PC8358-5G
APOSPC8358-5GEA 68.3 EUR
APOSPC8358-5G
2-Fluor-D-phenylalanin
2-Fluor-D-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066447
CAS-Nummer: 97731-02-7