1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
PC8376-25G
PC8376-5G
PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA
46.4
EUR
APOSPC8376-25G
APOSPC8376-5G
APOSPC8376-100G
1,2-Dichlor-4-fluor-5-nitrobenzol 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Siedepunkt: 247 °C Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1,596 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075330 CAS-Nummer: 2339-78-8 |