4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8377-100MG
PC8377-1G
PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA
31.9
EUR
APOSPC8377-100MG
APOSPC8377-1G
APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O Schmelzpunkt: 139…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313341 CAS-Nummer: 62436-07-1 |