5-Chlor-2-fluor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chlor-2-fluor-4-picolin
PC8385-5G
PC8385-1G
PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA
106
EUR
APOSPC8385-5G
APOSPC8385-1G
APOSPC8385-25G
5-Chlor-2-fluor-4-methylpyridin
5-Chlor-2-fluor-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145.56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972410 CAS-Nummer: 884494-88-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |