3-Chlor-5-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Chlor-5-fluorpyridin
3-Chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Schmelzpunkt: 25…30 °C
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05663707
CAS-Nummer: 514797-99-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III