5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
PC8393-1G
PC8393-5G
APOSPC8393-1GEA
21.9
EUR
APOSPC8393-1G
APOSPC8393-5G
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
5-Fluoro-3-nitropyridin-2(1H)-one
Formel:
C5H3FN2O3 Molecular Weight: 158,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662412 CAS-Nummer: 136888-20-5 |