2-Fluor-4-(2-methylallyl)anisol
Lieferant: Apollo Scientific
PC8394-1G PC8394-5G
APOSPC8394-1GEA 239 EUR
APOSPC8394-1G APOSPC8394-5G
2-Fluor-4-(2-methylallyl)anisol
2-Fluor-4-(2-methylallyl)anisol
Formel: C₁₁H₁₃FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07775005
CAS-Nummer: 951888-11-2