5-Fluor-3-iod-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8399-5G
PC8399-1G
APOSPC8399-5GEA
91.5
EUR
APOSPC8399-5G
APOSPC8399-1G
5-Fluor-3-iod-1H-indazol 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₄FIN₂ Molecular Weight: 262,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739145 CAS-Nummer: 858629-06-8 |