2-Brom-2'-fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8406-1G
PC8406-5G
PC8406-25G
APOSPC8406-1GEA
52.2
EUR
APOSPC8406-1G
APOSPC8406-5G
APOSPC8406-25G
2-Brom-2'-fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-2'-fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₅BrF₄O Molecular Weight: 285,0330 g/mol Schmelzpunkt: 30…37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094505 CAS-Nummer: 537050-12-7 UN: 1759 ADR: 8,III |