2-Brom-3'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8408-1G PC8408-5G
APOSPC8408-1GEA 244 EUR
APOSPC8408-1G APOSPC8408-5G
2-Brom-3'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2-Brom-3'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094507
CAS-Nummer: 202664-38-8
UN: 3261
ADR: 8,III