2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 484 EUR
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitril 97%
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172215
CAS-Nummer: 213994-29-7