2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8419-1G PC8419-500MG PC8419-5G
APOSPC8419-1GEA 275 EUR
APOSPC8419-1G APOSPC8419-500MG APOSPC8419-5G
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitril 97%
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitril
Formel: C₁₄H₈ClF₃N₂
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172206
CAS-Nummer: 213994-27-5