4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 799 EUR
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Formel: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Molecular Weight: 393.24 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793115
CAS-Nummer: 321848-37-7