2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8430-1G PC8430-500MG
APOSPC8430-1GEA 786 EUR
APOSPC8430-1G APOSPC8430-500MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetohydrazide
Formel: C₈H₇ClF₃N₃OS
Molecular Weight: 285,68 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664272
CAS-Nummer: 338422-76-7