2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8431-1G PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA 870 EUR
APOSPC8431-1G APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₃N₂S
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215247
CAS-Nummer: 306976-81-8