2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Cyanophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8440-1G
PC8440-500MG
PC8440-5G
APOSPC8440-1GEA
172
EUR
APOSPC8440-1G
APOSPC8440-500MG
APOSPC8440-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzenecarbonitrile
Formel:
C₁₅H₉FN₂ Molecular Weight: 236,25 g/mol Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231953 CAS-Nummer: 116617-31-3 |