2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Cyano-3-fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
PC8442-1G PC8442-500MG PC8442-5G
APOSPC8442-1GEA 172 EUR
APOSPC8442-1G APOSPC8442-500MG APOSPC8442-5G
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(4-fluorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₅H₈F₂N₂
Molecular Weight: 254.24 g/mol
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231906
CAS-Nummer: 303150-37-0