2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8445-1G PC8445-250MG
APOSPC8445-1GEA 143 EUR
APOSPC8445-1G APOSPC8445-250MG
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
2-[Cyano(phenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₅H₉FN₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231973
CAS-Nummer: 338791-66-5