2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Cyano-3-fluoro)-2-(thien-2-yl)acetonitrile
PC8446-100MG PC8446-1G
APOSPC8446-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC8446-100MG APOSPC8446-1G
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2-thienyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₃H₇FN₂S
Molecular Weight: 242.28 g/mol
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231908
CAS-Nummer: 306976-61-4