1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8460-1G PC8460-500MG
APOSPC8460-1GEA 666 EUR
APOSPC8460-1G APOSPC8460-500MG
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,3-Dimethyl-5[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₃
Schmelzpunkt: 200…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935857
CAS-Nummer: 446276-23-9