Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrid-2-one-5-carboxylate
PC8469-10G
PC8469-1G
PC8469-5G
APOSPC8469-10GEA
800
EUR
APOSPC8469-10G
APOSPC8469-1G
APOSPC8469-5G
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₅ClFNO₃ Molecular Weight: 311,74 g/mol Siedepunkt: 200…202 °C Schmelzpunkt: 200…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664286 CAS-Nummer: 299920-90-4 |