Ethyl-1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8473-1G PC8473-500MG PC8473-5G
APOSPC8473-1GEA 533 EUR
APOSPC8473-1G APOSPC8473-500MG APOSPC8473-5G
Ethyl-1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate