2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[(Bromoacetyl)amino]benzotrifluoride, N-(Bromoacetyl)-4-(trifluoromethyl)aniline
PC8478-25G PC8478-5G PC8478-1G
APOSPC8478-25GEA 636 EUR
APOSPC8478-25G APOSPC8478-5G APOSPC8478-1G
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Formel: C₉H₇BrF₃NO
Molecular Weight: 282,06 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662747
CAS-Nummer: 3823-19-6